missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Rotavirus A Intermed. capsid protein VP6 Protein

A DNA sequence encoding the Rotavirus A (strain Human/United Kingdom/ST3/1975 G4-P2A[6]-I1-R1-C1-M1-A1-N1-T1-E1-H1) (RV-A) (Rotavirus A (strain St. Thomas 3)) Rotavirus A Intermed. capsid protein VP6, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP7509-ye-1mg

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16069090

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

Rotavirus A Intermed. capsid protein VP6 Protein
Research Use Only
Full Length
Rotavirus
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
1 mg
Not determined.
Recombinant Protein
Yeast
MEVLYSLSKT LKDARDKIVE GTLYSNVSDL IQQFNQMIVT MNGNDFQTGG IGNLPIRNWT FDFGLLGTTL LNLDANYVET ARTTIEYFID FIDNVCMDEM ARESQRNGVA PQSEALRKLA GIKFKRINFN NSSEYIENWN LQNRRQRTGF VFHKPNIFPY SASFTLNRSQ PMHDNLMGTM WLNAGSEIQV AGFDYSCALN APANIQQFEH IVQLRRALTT ATITLLPDAE RFSFPRVINS ADGATTWFFN PIILRPNNVE VEFLLNGQII NTYQARFGTI IARNFDTIRL SFQLMRPPNM TPAVNALFPQ AQPFQHHATV GLTLRIESAV CESVLADANE TLLANVTAVR QEYAIPVGPV FPPGMNWTEL ITNYSPSRED NLQRVFTVAS IRSMLIK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales