Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Vesicle-fusing ATPase Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Vesicle-fusing ATPase, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_068516.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 60355 |
Nombre | Vesicle-fusing ATPase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16036721
|
enQuireBio™
QP8832-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16056721
|
enQuireBio™
QP8832-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16046721
|
enQuireBio™
QP8832-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16066721
|
enQuireBio™
QP8832-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16076721
|
enQuireBio™
QP8832-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16086721
|
enQuireBio™
QP8832-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_068516.1 | |
Vesicle-fusing ATPase Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
60355 | |
Research Use Only | |
Nsf | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QAARCPTDEL SLSNCAVVNE KDYQSGQHVM VRTSPNHKYI FTLRTHPSVV PGCIAFSLPQ RKWAGLSIGQ DIEVALYSFD KAKQCIGTMT IEIDFLQKKN IDSNPYDTDK MAAEFIQQFN HQAFSVGQQL VFSFNDKLFG LLVKDIEAMD PSILKGEPAS GKRQKIEVGL VVGNSQVAFE KAENSSLNLI GKAKTKENRQ SII | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |