Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Vesicle-fusing ATPase Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Vesicle-fusing ATPase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8832-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16046721
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_068516.1
Vesicle-fusing ATPase Protein
Research Use Only
Nsf
Recombinant Protein
E. coli
QAARCPTDEL SLSNCAVVNE KDYQSGQHVM VRTSPNHKYI FTLRTHPSVV PGCIAFSLPQ RKWAGLSIGQ DIEVALYSFD KAKQCIGTMT IEIDFLQKKN IDSNPYDTDK MAAEFIQQFN HQAFSVGQQL VFSFNDKLFG LLVKDIEAMD PSILKGEPAS GKRQKIEVGL VVGNSQVAFE KAENSSLNLI GKAKTKENRQ SII
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
60355
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol