Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Mucosal addressin cell adhesion molecule 1 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Mucosal addressin cell adhesion molecule 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_062190.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 54266 |
Nombre | Mucosal addressin cell adhesion molecule 1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16032520
|
enQuireBio™
QP6331-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16052520
|
enQuireBio™
QP6331-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16042520
|
enQuireBio™
QP6331-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16062520
|
enQuireBio™
QP6331-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16072520
|
enQuireBio™
QP6331-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16082520
|
enQuireBio™
QP6331-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_062190.1 | |
Mucosal addressin cell adhesion molecule 1 Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Rat | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
54266 | |
Research Use Only | |
Madcam1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QSFQVNPPEP EVAVAMGTSL QINCSMSCDK DIARVHWHGL DTNLGNVQTL PGSRVLSVRG MLSDTGTRVC VGSCGSRSFQ HSVKILVYAF PDQLEVTPEF LVPGRDQVVS CTAHNIWPAG PDSLSFALLR GEQSLEGAQA LETEQEEEMQ ETEGTPLFQV TQRWLLPSLG TPALPALYCQ VTMQLPKLVL THRRKIPVLQ SQTSPEPPST TSAKPYILTS SHTTKAVSTG LSSVALPSTP LSSEGPCYPE IHQNPEADWE LLCEASCGSG VTVHWTLAPG DLAAYHKREA GAQAWLSVLP LGPIPEGWFQ CRMDPGGQVT SLYVTGQVIP NPSS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |