Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Mucosal addressin cell adhesion molecule 1 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Mucosal addressin cell adhesion molecule 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6331-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16042520
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_062190.1
Mucosal addressin cell adhesion molecule 1 Protein
Research Use Only
Madcam1
Recombinant Protein
E. coli
QSFQVNPPEP EVAVAMGTSL QINCSMSCDK DIARVHWHGL DTNLGNVQTL PGSRVLSVRG MLSDTGTRVC VGSCGSRSFQ HSVKILVYAF PDQLEVTPEF LVPGRDQVVS CTAHNIWPAG PDSLSFALLR GEQSLEGAQA LETEQEEEMQ ETEGTPLFQV TQRWLLPSLG TPALPALYCQ VTMQLPKLVL THRRKIPVLQ SQTSPEPPST TSAKPYILTS SHTTKAVSTG LSSVALPSTP LSSEGPCYPE IHQNPEADWE LLCEASCGSG VTVHWTLAPG DLAAYHKREA GAQAWLSVLP LGPIPEGWFQ CRMDPGGQVT SLYVTGQVIP NPSS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
54266
10 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Rat
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol