Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat MAPT / Tau Protein Código de producto.: 16062630
enQuireBio™ Recombinant Rat MAPT / Tau Protein
Código de producto. 16062630
1 mg, 1 miligramo
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16062630
Marca: enQuireBio™ QP6345ye1mg
Cantidad Precio
1 2645.00€ / 1 miligramo
3 2469.90€ / 1 miligramo
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) MAPT / Tau, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Nombre MAPT / Tau Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Mapt
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia AEPRQEFDTM EDQAGDYTML QDQEGDMDHG LKESPPQPPA DDGSEEPGSE TSDAKSTPTA EDVTAPLVEE RAPDKQATAQ SHTEIPEGTT AEEAGIGDTP NMEDQAAGHV TQEPQKVEIF SQSLLVEPGR REGQAPDSGI SDWTHQQVPS MSGAPLPPQG LREATHQPLG TRPEDVERSH PASELLWQES PQKEAWGKDR LGSEEEVDED ITMDESSQES PPSQASLAPG TATPQARSVS ASGVSGETTS IPGFPAEGSI PLPADFFSKV SAETQASPPE GPGTGPSEEG HEAAPEFTFH VEIKASAPKE QDLEGATVVG APAEEQKARG PSVGKGTKEA SLLEPTDKQP AAGLPGRPVS RVPQLKARVA GVSKDRTGND EKKAKTSTPS CAKTPSNRPC LSPTRPTPGS SDPLIKPSSP AVCPEPATSP KYVSSVTPRN GSPGTKQMKL KGADGKTGAK IATPRGAATP GQKGTSNATR IPAKTTPSPK TPPGSGEPPK SGERSGYSSP GSPGTPGSRS RTPSLPTPPT REPKKVAVVR TPPKSPSASK SRLQTAPVPM PDLKNVRSKI GSTENLKHQP GGGKVQIINK KLDLSNVQSK CGSKDNIKHV PGGGSVHIVY KPVDLSKVTS KCGSLGNIHH KPGGGQVEVK SEKLDFKDRV QSKIGSLDNI THVPGGGNKK IETHKLTFRE NAKAKTDHGA EIVYKSPVVS GDTSPRHLSN VSSTGSIDMV DSPQLATLAD EVSASLAKQG L
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Rat MAPT / Tau Protein >