Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Lutropin-choriogonadotropic hormone receptor Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Lutropin-choriogonadotropic hormone receptor, was expressed in the hosts and tags indicated.
631.00€ - 1760.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_037110.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 25477 |
Nombre | Lutropin-choriogonadotropic hormone receptor Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16032350
|
enQuireBio™
QP6306-ma-20ug |
20 μg |
631.00€
20 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16042350
|
enQuireBio™
QP6306-ma-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16022350
|
enQuireBio™
QP6306-ma-100ug |
100 μg |
1760.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_037110.1 | |
Lutropin-choriogonadotropic hormone receptor Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rat | |
Flag | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
25477 | |
Research Use Only | |
Lhcgr | |
Recombinant Protein | |
Mammal | |
RELSGSRCPE PCDCAPDGAL RCPGPRAGLA RLSLTYLPVK VIPSQAFRGL NEVVKIEISQ SDSLERIEAN AFDNLLNLSE LLIQNTKNLL YIEPGAFTNL PRLKYLSICN TGIRTLPDVT KISSSEFNFI LEICDNLHIT TIPGNAFQGM NNESVTLKLY GNGFEEVQSH AFNGTTLISL ELKENIYLEK MHSGAFQGAT GPSILDISST KLQALPSHGL ESIQTLIALS SYSLKTLPSK EKFTSLLVAT LTYPSHCCAF RNLPKKEQNF SFSIFENFSK QCESTVRKAD NETLYSAIFE ENELSGWDYD YGFCSPKTLQ CAPEPDAFNP CEDIMG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Rat Lutropin-choriogonadotropic hormone receptor Protein