Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Lumican / LUM Protein Código de producto.: 16012480
enQuireBio™ Recombinant Rat Lumican / LUM Protein
Código de producto. 16012480
100 μg, 100 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
10 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16012480
Marca: enQuireBio™ QP6324ec100ug
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Lumican / LUM, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_112312.1
ID de gen (Entrez) 81682
Nombre Lumican / LUM Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Lum
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia QYYDYDAPLF MYGELSPNCA PECNCPHSYP TAMYCDDLKL KSVPMVPPGI KYLYLRNNQI DHIDEKAFEN VTDLQWLILD HNLLENSKIK GKVFSKLKQL KKLHINYNNL TESVGPLPKS LQDLQLANNK ISKLGSFDGL VNLTFIYLQH NQLKEEAVSA SLKGLKSLEY LDLSFNQMSK LPAGLPTSLL TLYLDNNKIT NIPDEYFNRF TGLQYLRLSH NELADSGVPG NSFNISSLLE LDLSYNKLKS IPTVNENLEN YYLEVNKLEK FDVKSFCKIL GPLSYSKIKH LRLDGNPLTQ SSLPPDMYEC LRVANEITVN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Rat Lumican / LUM Protein >