Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat HGF / Hepatocyte Growth Factor Protein
Código de producto. p-7155260
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) HGF / Hepatocyte Growth Factor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_058713.1
ID de gen (Entrez) 24446
Nombre HGF / Hepatocyte Growth Factor Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen HGF
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia TIVNLDHPVI SCAKTKQLRV VNGIPTQTTV GWMVSLKYRN KHICGGSLIK ESWVLTARQC FPARNKDLKD YEAWLGIHDV HERGEEKRKQ ILNISQLVYG PEGSDLVLLK LARPAILDNF VSTIDLPSYG CTIPEKTTCS IYGWGYTGLI NADGLLRVAH LYIMGNEKCS QHHQGKVTLN ESELCAGAEK IGSGPCEGDY GGPLICEQHK MRMVLGVIVP GRGCAIPNRP GIFVRVAYYA KWIHKVILTY KL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Rat HGF / Hepatocyte Growth Factor Protein >