Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Galectin-4 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Galectin-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
en la oferta
Especificaciones
Número de acceso | NP_037107.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 25474 |
Nombre | Galectin-4 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16082260
|
enQuireBio™
QP6297-EC-100UG |
100 μg |
en la oferta
100 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16002270
|
enQuireBio™
QP6297-EC-1MG |
1 mg |
en la oferta
1 miligramo |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16092260
|
enQuireBio™
QP6297-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16012270
|
enQuireBio™
QP6297-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16022270
|
enQuireBio™
QP6297-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16032270
|
enQuireBio™
QP6297-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_037107.1 | |
Galectin-4 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rat | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
25474 | |
Research Use Only | |
Lgals4 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAYVPAPGYQ PTYNPTLPYK RPIPGGLSVG MSIYIQGIAK DNMRRFHVNF AVGQDEGADI AFHFNPRFDG WDKVVFNTMQ SGQWGKEEKK KSMPFQKGHH FELVFMVMSE HYKVVVNGTP FYEYGHRLPL QMVTHLQVDG DLELQSINFL GGQPAASQYP GTMTIPAYPS AGYNPPQMNS LPVMAGPPIF NPPVPYVGTL QGGLTARRTI IIKGYVLPTA KNLIINFKVG STGDIAFHMN PRIGDCVVRN SYMNGSWGSE ERKIPYNPFG AGQFFDLSIR CGTDRFKVFA NGQHLFDFSH RFQAFQRVDM LEIKGDITLS YVQI | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |