Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Galectin-4 Protein
Código de producto. 16082260
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16082260 100 μg 100 microgramos
16092260 10 μg 10 microgramos
16032270 50 μg 50 microgramos
16012270 200 μg 200 microgramos
16022270 500 μg 500 microgramos
16002270 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16082260 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP6297ec100ug
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Galectin-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_037107.1
ID de gen (Entrez) 25474
Nombre Galectin-4 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Lgals4
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MAYVPAPGYQ PTYNPTLPYK RPIPGGLSVG MSIYIQGIAK DNMRRFHVNF AVGQDEGADI AFHFNPRFDG WDKVVFNTMQ SGQWGKEEKK KSMPFQKGHH FELVFMVMSE HYKVVVNGTP FYEYGHRLPL QMVTHLQVDG DLELQSINFL GGQPAASQYP GTMTIPAYPS AGYNPPQMNS LPVMAGPPIF NPPVPYVGTL QGGLTARRTI IIKGYVLPTA KNLIINFKVG STGDIAFHMN PRIGDCVVRN SYMNGSWGSE ERKIPYNPFG AGQFFDLSIR CGTDRFKVFA NGQHLFDFSH RFQAFQRVDM LEIKGDITLS YVQI
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.