Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Galectin-4 Protein
Código de producto. 16022270
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16022270
Marca: enQuireBio™ QP6297ec500ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Galectin-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_037107.1
ID de gen (Entrez) 25474
Nombre Galectin-4 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Lgals4
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MAYVPAPGYQ PTYNPTLPYK RPIPGGLSVG MSIYIQGIAK DNMRRFHVNF AVGQDEGADI AFHFNPRFDG WDKVVFNTMQ SGQWGKEEKK KSMPFQKGHH FELVFMVMSE HYKVVVNGTP FYEYGHRLPL QMVTHLQVDG DLELQSINFL GGQPAASQYP GTMTIPAYPS AGYNPPQMNS LPVMAGPPIF NPPVPYVGTL QGGLTARRTI IIKGYVLPTA KNLIINFKVG STGDIAFHMN PRIGDCVVRN SYMNGSWGSE ERKIPYNPFG AGQFFDLSIR CGTDRFKVFA NGQHLFDFSH RFQAFQRVDM LEIKGDITLS YVQI
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.