Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Galectin-3-binding Protein Código de producto.: 16072260
enQuireBio™ Recombinant Rat Galectin-3-binding Protein
Código de producto. 16072260
50 μg, 50 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16072260
Marca: enQuireBio™ QP6296ec50ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Galectin-3-binding protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_620796.1
ID de gen (Entrez) 245955
Nombre Galectin-3-binding Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Lgals3bp
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia AKDGDMRLVN GASASEGRVE IFYRGRWGTV CDNLWNLLDA HVVCRALGYE NATQALSRAA FGPGKGPIML DEVECTGNES SLANCSSLGW MVSHCGHEKD AGVVCSNDSR GIHILDLSGE LPDALGQIFD SQQDCDLFIQ VTGQGHGDLS LCAHTLILRT NPEAQALWQV VGSSVIMRVD AECMPVVRDF LRYFYSRRIE VSMSSVKCLH KLASAYGATE LQGYCGRLFV TLLPQDPTFH TPLELYEYAQ ATGDSVLEDL CVQFLAWNFE PLTQAEAWLS VPNALIQALL PKSELAVSSE LDLLKAVDQW STATGASHGD VERLVEQIRF PMMLPQELFE LQFNLSLYQG HQALFQRKTM EALEFHTVPL KVLAKYRSLN LTEDVYKPRL YTSSTWSSLL MAGAWSTQSY KYRQFYTYNY GSQSRYSSYQ NFQTPQHPSF LFKDKLISWS ATYLPTIQSC WNYGFSCTSD ELPVLGLTTS SYSDPTIGYE NKALILCGGY SVVDVTTFIG SKAPIPGTQE TNSSKTPSLF PCASGAFSSF RVVIRPFYLT NSTDTE
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Rat Galectin-3-binding Protein >