Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Fibroblast growth factor 23 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Fibroblast growth factor 23, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_570110.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 170583 |
Nombre | Fibroblast growth factor 23 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15919579
|
enQuireBio™
QP6045-YE-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15959579
|
enQuireBio™
QP6045-YE-500UG |
500 μg |
2195.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15929579
|
enQuireBio™
QP6045-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15949579
|
enQuireBio™
QP6045-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15969579
|
enQuireBio™
QP6045-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15939579
|
enQuireBio™
QP6045-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_570110.1 | |
Fibroblast growth factor 23 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
170583 | |
Research Use Only | |
Fgf23 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
YSDTSPLLGS NWGSLTHLYT ATARNSYHLQ IHRDGHVDGT PHQTIYSALM ITSEDAGSVV IIGAMTRRFL CMDLRGNIFG SYHFSPENCR FRQWTLENGY DVYLSPKHHY LVSLGRSKRI FQPGTNPPPF SQFLARRNEV PLLHFYTARP RRHTRSAEDP PERDPLNVLK PRPRATPIPV SCSRELPSAE EGGPAASDPL GVLRRGRGDA RRGAGGTDRC RPFPRFV | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |