Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Collagen alpha-1(I) chain Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Collagen alpha-1(I) chain, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9077-ye-50ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16067581
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_445756.1
Collagen alpha-1(I) chain Protein
Research Use Only
Col1a1
Recombinant Protein
Yeast
QRGERGFPGL PGPSGEPGKQ GPSGASGERG PPGPMGPPGL AGPPGESGRE GSPGAEGSPG RDGAPGAKGD RGETGPAGPP GAPGAPGAPG PVGPAGKNGD RGETGPAGPA GPIGPAGARG PAGPQGPRGD KGETGEQGDR GIKGHRGFSG LQGPPGSPGS PGEQGPSGAS GPAGPRGPPG SAGSPGKDGL NGLPGPIGPP GPRGRTGDSG PAGPPGPPGP PGPPGPPSGG YDFSFLPQPP QEKSQDGGRY YRA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
29393
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Rat Collagen alpha-1(I) chain Protein > 50μg