Learn More
R&D Systems™ Recombinant Rat CCL4/MIP-1 beta Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.
232.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 116637 |
---|---|
Peso molecular | 7.8 kDa |
Nombre | CCL4/MIP-1 beta |
Cantidad | 25 μg |
Fuente | E. coli-derived rat CCL4/MIP-1 beta protein Ala24-Asn92 |
Código de producto | Marca | Formulación | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulación | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18198160
|
R&D Systems™
6935-MB-025 |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein. |
232.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18304997
|
R&D Systems™
6935-MB-025/CF |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS. |
232.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The Recombinant Rat CCL4/MIP-1 beta Protein is derived from E. coli. The Recombinant Rat CCL4/MIP-1 beta Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.Especificaciones
116637 | |
CCL4/MIP-1 beta | |
E. coli-derived rat CCL4/MIP-1 beta protein Ala24-Asn92 | |
Unconjugated | |
95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |
7.8 kDa | |
25 μg | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. | |
Recombinant |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
R&D Systems™ Recombinant Rat CCL4/MIP-1 beta Protein