Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Calcium-dependent phospholipase A2 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Calcium-dependent phospholipase A2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP6500-ec-500ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
NP_058870.1 | |
Calcium-dependent phospholipase A2 Protein | |
Research Use Only | |
PLA2G5 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GLLELKSMIE KVTGKNAVKN YGFYGCYCGW GGHGTPKDGT DWCCRMHDRC YGLLEEKHCA IRTQSYDYRF TQDLVICEHD SFCPVRLCAC DRKLVYCLRR NLWSYNRLYQ YYPNFLC | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
29354 | |
500 μg | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rat | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Rat Calcium-dependent phospholipase A2 Protein > 500μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido