missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Allograft inflammatory factor 1 Protein Código de producto.: 15916589

enQuireBio™ Recombinant Rat Allograft inflammatory factor 1 Protein

Código de producto. 15916589
500 μg, 500 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15916589

Marca: enQuireBio™ QP5632ye500ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Allograft inflammatory factor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_058892.1
ID de gen (Entrez) 29427
Nombre Allograft inflammatory factor 1 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Aif1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia SQSKDLQGGK AFGLLKAQQE ERLDGINKHF LDDPKYSSDE DLQSKLEAFK TKYMEFDLNG NGDIDIMSLK RMLEKLGVPK THLELKKLIR EVSSGSEETF SYSDFLRMML GKRSAILRMI LMYEEKNKEH QKPTGPPAKK AISELP
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Rat Allograft inflammatory factor 1 Protein >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado