Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Adipsin / Complement Factor D / CFD Protein Código de producto.: 15998009
enQuireBio™ Recombinant Rat Adipsin / Complement Factor D / CFD Protein
Código de producto. p-7152449
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
10 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 15998009
Marca: enQuireBio™ QP5823ec10ug
Cantidad Precio
1 245.00€ / 10 microgramos
6 228.51€ / 10 microgramos
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Adipsin / Complement Factor D / CFD, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001071110.1
ID de gen (Entrez) 54249
Nombre Adipsin / Complement Factor D / CFD Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Cfd
Longitud de la proteína Full Length of Mature Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia ILGGQEAMAH ARPYMASVQV NGTHVCGGTL VDEQWVLSAA HCMDGVTKDE VVQVLLGAHS LSSPEPYKHL YDVQSVVLHP GSRPDSVEDD LMLFKLSHNA SLGPHVRPLP LQREDREVKP GTLCDVAGWG VVTHAGRRPD VLQQLTVSIM DRNTCNLRTY HDGAITKNMM CAESNRRDTC RGDSGGPLVC GDAVEAVVTW GSRVCGNRRK PGVFTRVATY VPWIENVLSG NVSVNVTA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 82.10% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Rat Adipsin / Complement Factor D / CFD Protein >