missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Adipsin / Complement Factor D / CFD Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Adipsin / Complement Factor D / CFD, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP5823-ye-1mg
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
NP_001071110.1 | |
Adipsin / Complement Factor D / CFD Protein | |
Research Use Only | |
Cfd | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
ILGGQEAMAH ARPYMASVQV NGTHVCGGTL VDEQWVLSAA HCMDGVTKDE VVQVLLGAHS LSSPEPYKHL YDVQSVVLHP GSRPDSVEDD LMLFKLSHNA SLGPHVRPLP LQREDREVKP GTLCDVAGWG VVTHAGRRPD VLQQLTVSIM DRNTCNLRTY HDGAITKNMM CAESNRRDTC RGDSGGPLVC GDAVEAVVTW GSRVCGNRRK PGVFTRVATY VPWIENVLSG NVSVNVTA | |
Greater than 82.10% as determined by SDS-PAGE. |
54249 | |
1 mg | |
Not determined. | |
Full Length of Mature Protein | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Rat Adipsin / Complement Factor D / CFD Protein > 1mg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido