Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Adipsin / Complement Factor D / CFD Protein
Código de producto. 15988009
100 μg, 100 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Adipsin / Complement Factor D / CFD, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Número de acceso NP_001071110.1
ID de gen (Entrez) 54249
Nombre Adipsin / Complement Factor D / CFD Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Cfd
Longitud de la proteína Full Length of Mature Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rat
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia ILGGQEAMAH ARPYMASVQV NGTHVCGGTL VDEQWVLSAA HCMDGVTKDE VVQVLLGAHS LSSPEPYKHL YDVQSVVLHP GSRPDSVEDD LMLFKLSHNA SLGPHVRPLP LQREDREVKP GTLCDVAGWG VVTHAGRRPD VLQQLTVSIM DRNTCNLRTY HDGAITKNMM CAESNRRDTC RGDSGGPLVC GDAVEAVVTW GSRVCGNRRK PGVFTRVATY VPWIENVLSG NVSVNVTA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 82.10% as determined by SDS-PAGE.
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
enQuireBio™ Recombinant Rat Adipsin / Complement Factor D / CFD Protein >
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.