Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Adipsin / Complement Factor D / CFD Protein
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Tekniske data
Tekniske data
Número de acceso | NP_001071110.1 |
ID de gen (Entrez) | 54249 |
Nombre | Adipsin / Complement Factor D / CFD Protein |
Cantidad | 100 μg |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | Cfd |
Longitud de la proteína | Full Length of Mature Protein |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Rat |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
enQuireBio™ Recombinant Rat Adipsin / Complement Factor D / CFD Protein >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion