Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Adipsin / Complement Factor D / CFD Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Adipsin / Complement Factor D / CFD, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5823-ye-50ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15928029
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_001071110.1
Adipsin / Complement Factor D / CFD Protein
Research Use Only
Cfd
Recombinant Protein
Yeast
ILGGQEAMAH ARPYMASVQV NGTHVCGGTL VDEQWVLSAA HCMDGVTKDE VVQVLLGAHS LSSPEPYKHL YDVQSVVLHP GSRPDSVEDD LMLFKLSHNA SLGPHVRPLP LQREDREVKP GTLCDVAGWG VVTHAGRRPD VLQQLTVSIM DRNTCNLRTY HDGAITKNMM CAESNRRDTC RGDSGGPLVC GDAVEAVVTW GSRVCGNRRK PGVFTRVATY VPWIENVLSG NVSVNVTA
Greater than 82.10% as determined by SDS-PAGE.
54249
50 μg
Not determined.
Full Length of Mature Protein
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Rat Adipsin / Complement Factor D / CFD Protein > 50μg