Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Adipsin / Complement Factor D / CFD Protein
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
Numero di accesso | NP_001071110.1 |
ID gene (immissione) | 54249 |
Nome | Adipsin / Complement Factor D / CFD Protein |
Quantità | 500 μg |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Simbolo del gene | Cfd |
Lunghezza della proteina | Full Length of Mature Protein |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Rat |
Mostrar más |
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Rat Adipsin / Complement Factor D / CFD Protein >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido