Learn More
enQuireBio™ Recombinant RABV NucleoProtein
A DNA sequence encoding the Rabies virus (strain PM) (RABV) Nucleoprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 4075.00€
Especificaciones
Nombre | RABV NucleoProtein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | N |
Longitud de la proteína | Full Length |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16017280
|
enQuireBio™
QP7060-YE-100UG |
100 μg |
1100.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16037280
|
enQuireBio™
QP7060-YE-1MG |
1 mg |
4075.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16027280
|
enQuireBio™
QP7060-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16047280
|
enQuireBio™
QP7060-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16057280
|
enQuireBio™
QP7060-YE-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16067280
|
enQuireBio™
QP7060-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
RABV NucleoProtein | |
Not determined. | |
Full Length | |
RABV | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
N | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MDADKIVFKV NNQVVSLKPE IIVDQYEYKY PAIKDLKKPC ITLGKAPDLN KAYKSVLSGM NAAKLDPDDV CSYLAAAMQF FEGTCPEDWT SYGILIARKG DRITPNSLVE IKRTDVEGNW ALTGGMELTR DPTVSEHASL VGLLLSLYRL SKISGQNTGN YKTNIADRIE QIFETAPFVK IVEHHTLMTT HKMCANWSTI PNFRFLAGTY DMFFSRIEHL YSAIRVGTVV TAYEDCSGLV SFTGFIKQIN LTAREAILYF FHKNFEEEIR RMFEPGQETA VPHSYFIHFR SLGLSGKSPY SSNAVGHVFN LIHFVGCYMG QVRSLNATVI AACAPHEMSV LGGYLGEEFF GKGTFERRFF RDEKELQEYE AAELTKTDVA LADDGTVNSD DEDYFSGETR SPEAVYTRIM MNGGRLKRSH IRRYVSVSSN HQARPNSFAE FLNKTYSNDS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |