Learn More
enQuireBio™ Recombinant RABV NucleoProtein Código de producto.: 16027280
enQuireBio™ Recombinant RABV NucleoProtein
Código de producto. 16027280
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16027280
Marca: enQuireBio™ QP7060ye10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Rabies virus (strain PM) (RABV) Nucleoprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Nombre RABV NucleoProtein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen N
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada RABV
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia MDADKIVFKV NNQVVSLKPE IIVDQYEYKY PAIKDLKKPC ITLGKAPDLN KAYKSVLSGM NAAKLDPDDV CSYLAAAMQF FEGTCPEDWT SYGILIARKG DRITPNSLVE IKRTDVEGNW ALTGGMELTR DPTVSEHASL VGLLLSLYRL SKISGQNTGN YKTNIADRIE QIFETAPFVK IVEHHTLMTT HKMCANWSTI PNFRFLAGTY DMFFSRIEHL YSAIRVGTVV TAYEDCSGLV SFTGFIKQIN LTAREAILYF FHKNFEEEIR RMFEPGQETA VPHSYFIHFR SLGLSGKSPY SSNAVGHVFN LIHFVGCYMG QVRSLNATVI AACAPHEMSV LGGYLGEEFF GKGTFERRFF RDEKELQEYE AAELTKTDVA LADDGTVNSD DEDYFSGETR SPEAVYTRIM MNGGRLKRSH IRRYVSVSSN HQARPNSFAE FLNKTYSNDS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant RABV NucleoProtein >