Learn More
enQuireBio™ Recombinant RABV Matrix Protein
A DNA sequence encoding the Rabies virus (strain PM) (RABV) Matrix protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP9542-ye-1mg
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
RABV Matrix Protein | |
Research Use Only | |
M | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MNVLRKIVKK CRDEDTQKPS PVSAPPDDDD LWLPPPEYVP LKELTSKKNM RNFCVNGDVK ACSPNGYSFR ILRHILRSFN EIYSGNHRMI GLVKVVVGLA LSGAPVPEGM NWVYKLRRTL IFQWADSRGP LEGEELEYSQ EITWDDDTEF VGLQIRVSAR QCHIQGRIWC INTNSRACQL WSDMSLQTQR SEEDKDSSLL LE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
1 mg | |
Not determined. | |
Full Length | |
RABV | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant RABV Matrix Protein > 1mg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido