Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rabbit IL17 / IL17A Protein
Code produit. p-7152913
10 μg, 10 microgramos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
missing translation for 'unitSize'
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A DNA sequence encoding the Oryctolagus cuniculus (Rabbit) IL17 / IL17A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Número de acceso XP_002714544.1
ID de gen (Entrez) 100339322
Nombre IL17 / IL17A Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen IL17A
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rabbit
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia VKNGIAMPRN PGCPNAEDKN FPQNVKVSLN ILNKSVNSRR PSDYYNRSTS PWTLHRNEDR ERYPSVIWEA KCRHLGCVNA EGNEDHHMNS VPIQQEILVL RRESQHCPHS FRLEKMLVAV GCTCVTPIIH HMA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
enQuireBio™ Recombinant Rabbit IL17 / IL17A Protein >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis