missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rabbit HINT1 Protein
A DNA sequence encoding the Oryctolagus cuniculus (Rabbit) HINT1, was expressed in the hosts and tags indicated.
820.00€ - 2270.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001076092.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 100009302 |
Nombre | HINT1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15902878
|
enQuireBio™
QP10110-MA-20UG |
20 μg |
820.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15992868
|
enQuireBio™
QP10110-MA-100UG |
100 μg |
2270.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15912878
|
enQuireBio™
QP10110-MA-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001076092.1 | |
HINT1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rabbit | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
100009302 | |
Research Use Only | |
HINT1 | |
Recombinant Protein | |
Mammal | |
ADEIAKAQVA RPGGDTIFGK IIRKEIPAKI IFEDDQCLAF HDISPQAPTH FLVIPKKHIS QISAAEDADE SLLGHLMIVG KKCAADLGLK KGYRMVVNEG SDGGQSVYHV HLHVLGGRQM NWPPG | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |