Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pseudomonas Creatinine amidohydrolase Protein
A DNA sequence encoding the Pseudomonas putida (Arthrobacter siderocapsulatus) Creatinine amidohydrolase, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Nombre | Pseudomonas Creatinine amidohydrolase Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | crnA |
Longitud de la proteína | Full Length |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16056720
|
enQuireBio™
QP6914-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16076720
|
enQuireBio™
QP6914-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16066720
|
enQuireBio™
QP6914-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16086720
|
enQuireBio™
QP6914-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16096720
|
enQuireBio™
QP6914-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16006730
|
enQuireBio™
QP6914-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Pseudomonas Creatinine amidohydrolase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
seudomonas | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
crnA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSKSVFVGEL TWKEYEARVA AGDCVLMLPV GALEQHGHHM CMNVDVLLPT AVCKRVAERI GALVMPGLQY GYKSQQKSGG GNHFPGTTSL DGATLTGTVQ DIIRELARHG ARRLVLMNGH YENSMFIVEG IDLALRELRY AGIQDFKVVV LSYWDFVKDP AVIQQLYPEG FLGWDIEHGG VFETSLMLAL YPDLVDLDRV VDHPPATFPP YDVFPVDPAR TPAPGTLSSA KTASREKGEL ILEVCVQGIA DAIREEFPPT | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |