Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pseudomonas Creatinine amidohydrolase Protein
A DNA sequence encoding the Pseudomonas putida (Arthrobacter siderocapsulatus) Creatinine amidohydrolase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6914-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16066720
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Pseudomonas Creatinine amidohydrolase Protein
Research Use Only
crnA
Recombinant Protein
E. coli
MSKSVFVGEL TWKEYEARVA AGDCVLMLPV GALEQHGHHM CMNVDVLLPT AVCKRVAERI GALVMPGLQY GYKSQQKSGG GNHFPGTTSL DGATLTGTVQ DIIRELARHG ARRLVLMNGH YENSMFIVEG IDLALRELRY AGIQDFKVVV LSYWDFVKDP AVIQQLYPEG FLGWDIEHGG VFETSLMLAL YPDLVDLDRV VDHPPATFPP YDVFPVDPAR TPAPGTLSSA KTASREKGEL ILEVCVQGIA DAIREEFPPT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not determined.
Full Length
seudomonas
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol