Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig HSP90AA1 / HSP90 Protein Código de producto.: 15942798
enQuireBio™ Recombinant Pig HSP90AA1 / HSP90 Protein
Código de producto. 15942798
20 μg, 20 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
50 microgramos
Código de producto. 15942798
Marca: enQuireBio™ QP10039ba20ug
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) HSP90AA1 / HSP90, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_999138.1
ID de gen (Entrez) 397028
Nombre HSP90AA1 / HSP90 Protein
Cantidad 20 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen HSP90AA1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Pig
Especie Baculovirus
Etiqueta de proteína His
Secuencia VEKERDKEVS DDEAEEKEDK EEEKEKEEKE SEDKPEIEDV GSDEEEEEKK DGDKKKKKKI KEKYIDQEEL NKTKPIWTRN PDDITNEEYG EFYKSLTNDW EDHLAVKHFS VEGQLEFRAL LFVPRRAPFD LFENRKKKNN IKLYVR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Pig HSP90AA1 / HSP90 Protein >