Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig beta-NGF / Beta-NGF Protein
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) beta-NGF / Beta-NGF Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Nombre | beta-NGF / Beta-NGF Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | Ngf |
Longitud de la proteína | Full Length |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16039940
|
enQuireBio™
QP7637-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16059940
|
enQuireBio™
QP7637-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16049940
|
enQuireBio™
QP7637-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16069940
|
enQuireBio™
QP7637-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16079940
|
enQuireBio™
QP7637-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16089940
|
enQuireBio™
QP7637-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
beta-NGF / Beta-NGF Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Pig | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
Ngf | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SSSHPVFHRG EFSVCDSVSV WVGDKTTATD IKGKEVMVLG EVNINNSVFK QYFFETKCRD PNPVDSGCRG IDSKHWNSYC TTTHTFVKAL TMDGKQAAWR FIRIDTACVC VLSRKAGRRA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |