Learn More
enQuireBio™ Recombinant Ovine GHBP Protein
A cDNA sequence encoding the GHBP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 5305.00€
Especificaciones
Nombre | GHBP Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Ovine |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15998948
|
enQuireBio™
QP11966-5ug |
5 μg |
143.00€
5 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15988948
|
enQuireBio™
QP11966-20ug |
20 μg |
222.00€
20 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15978948
|
enQuireBio™
QP11966-1mg |
1 mg |
5305.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
GHBP Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Ovine | |
Untagged | |
GHBP was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with 0.0045mM NaHCO3. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDLWQLLLTL AVAGSSDAFS GSEATPAFFV RASQSLQILY PGLETNSSGN LKFTKCRSPE LETFSCHWTD GANHSLQSPG SVQMFYIRRD IQEWKECPDY VSAGENSCYF NSSYTSVWTP YCIKLTSNGG IVDHKCFSVE DIVQPDPPVG LNWTLLNISL TEIHADILVK WEPPPNTDVK MGWIILEYEL HYKELNETQW KMMDPLLVTS VPMYSLRLDK EYEVRVRTRQ RNTEKYGKFS EVLLITFPQM NPSACEEDFQ FPWFLIIIFG ILGLTVTLFL LIFSKQQRIK MLILPPVPVP KIKGIDPDLL KEGKLEEVNT ILAIHDNYKH EFYNDDSWVE FIELDIDDPD EKTEGSDTDR LLSNDHEKSL SIFGAKDDDS GRTSCYEPDI LETDFHVSDM CDGTSEVAQP QRLKGEADIL CLDQKNQNNS PSNDAAPASQ QPSVILVEEN KPRPLPIGGT ESTHQAVHTQ LSNPSSLANI DFYAQVSDIT PAGNVVLSPG QKNKTGNPQC DTHPEVVTPS QADFIVDSAY FCEVDAKKYI ALAPDVEAES HIEPSFNQED IYITTESLTT TAGRSGTAEN VPSSEIPVPD YTSIHIVQSP QGLVLNATAL PLPDKEFLSS CGYVSTDQLN KIMP | |
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by SEC-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Ovine GHBP Protein