Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Malaria Pf. MSP1 Protein Código de producto.: 15951049
enQuireBio™ Recombinant other Malaria Pf. MSP1 Protein
Código de producto. p-7150504
100 μg, 100 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 15951049
Marca: enQuireBio™ QP12631100ug
A cDNA sequence encoding the Malaria Pf. MSP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre Malaria Pf. MSP1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Other
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Tampón Sterile Filtered solution containing Phosphate buffered saline and 0.05% NaN3.
Grado de pureza o calidad Protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant other Malaria Pf. MSP1 Protein >