missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Gly m 4.0101 Protein
A cDNA sequence encoding the Gly m 4.0101 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
943.00€ - 6300.00€
Especificaciones
Nombre | Gly m 4.0101 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Other |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15919048
|
enQuireBio™
QP11997-50ug |
50 μg |
943.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15999038
|
enQuireBio™
QP11997-100ug |
100 μg |
1420.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15909048
|
enQuireBio™
QP11997-1mg |
1 mg |
6300.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
Gly m 4.0101 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
His | |
Gly m 4.0101 is supplied in 20mM HEPES buffer pH 7.6, 250mM NaCl and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
MGVFTFEDEI NSPVAPATLY KALVTDADNV IPKALDSFKS VENVEGNGGP GTIKKITFLE DGETKFVLHK IESIDEANLG YSYSVVGGAA LPDTAEKITF DSKLVAGPNG GSAGKLTVKY ETKGDAEPNQ DELKTGKAKA DALFKAIEAY LLAHPDYN | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant other Gly m 4.0101 Protein