Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Gliadin Alpha Wheat Protein
A cDNA sequence encoding the Gliadin Alpha Wheat was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
248.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre | Gliadin Alpha Wheat Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Other |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15978998
|
enQuireBio™
QP11983-100ug |
100 μg |
248.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15998998
|
enQuireBio™
QP11983-500ug |
500 μg |
943.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15988998
|
enQuireBio™
QP11983-1mg |
1 mg |
1815.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
Gliadin Alpha Wheat Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
His | |
Gliadin Alpha protein solution (1 mg/ml) in 10mM Tris-HCl pH 7.2. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MVRVPVPQLQPQNPSQQQPQEQVPLVQQQQFPGQQQPFPPQQPYPQPQPFPSQQPYLQLQPFPQPQLPYPQPQLPYPQPQLPYPQPQPFRPQQPYPQSQPQYSQPQQPISQQQQQQQQQQQQKQQQQQQQQILQQILQQQLIPCRDVVLQQHSIAYGSSQVLQQSTYQLVQQLCCQQLWQIPEQSRCQAIHNVVHAIILHQQQQQQQQQQQQPLSQVSFQQPQQQYPSGQGSFQPSQQNPQAQGSVQPQQLPQFEEIRNLALETLPAMCNVYIPPYCTIAPVGIFGTNYRHHHHHH | |
Protein is >90% pure. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant other Gliadin Alpha Wheat Protein