missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant other B. Microti IRA Protein

A cDNA sequence encoding the B. Microti IRA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP11115-100ug

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15996188

  • 1575.00€ / 100 microgramos

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

B. Microti IRA Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
B. Microti IRA is supplied in 20mM HEPES buffer pH 7.6, 250mM NaCl and 20% glycerol.
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
His
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
enQuireBio™ Recombinant other B. Microti IRA Protein > 100μg

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado