Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mycoplasma Chaperone protein DnaK Protein
A DNA sequence encoding the Mycoplasma pneumoniae (strain ATCC 29342 / M129) Chaperone protein DnaK, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_110122.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 876838 |
Nombre | Mycoplasma Chaperone protein DnaK Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16036800
|
enQuireBio™
QP6942-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16056800
|
enQuireBio™
QP6942-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16046800
|
enQuireBio™
QP6942-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16066800
|
enQuireBio™
QP6942-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16076800
|
enQuireBio™
QP6942-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16086800
|
enQuireBio™
QP6942-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_110122.1 | |
Mycoplasma Chaperone protein DnaK Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mycoplasma | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
876838 | |
Research Use Only | |
dnaK | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QGERPMARDN KSLGRFNLGG IQPAPKGKPQ IEITFSLDAN GILNVKAKDL TTQKENSITI SDNGNLSEEE IQKMIRDAEA NKERDNVIRE RIELRNEGES IVSTIKEILQ SPEAKDFPKE EKEKLDKITG GIDAAIKAND YTKLKAEIEN FKKWREEMAK KYNPNGDQGQ PAQ | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |