Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mycoplasma Chaperone protein DnaK Protein
A DNA sequence encoding the Mycoplasma pneumoniae (strain ATCC 29342 / M129) Chaperone protein DnaK, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6942-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16066800
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_110122.1
Mycoplasma Chaperone protein DnaK Protein
Research Use Only
dnaK
Recombinant Protein
E. coli
QGERPMARDN KSLGRFNLGG IQPAPKGKPQ IEITFSLDAN GILNVKAKDL TTQKENSITI SDNGNLSEEE IQKMIRDAEA NKERDNVIRE RIELRNEGES IVSTIKEILQ SPEAKDFPKE EKEKLDKITG GIDAAIKAND YTKLKAEIEN FKKWREEMAK KYNPNGDQGQ PAQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
876838
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mycoplasma
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol