Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse WNT1-inducible-signaling pathway protein 1
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) WNT1-inducible-signaling pathway protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_058569.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 22403 |
Nombre | WNT1-inducible-signaling pathway protein 1 |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16083701
|
enQuireBio™
QP8274-ye-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16023711
|
enQuireBio™
QP8274-ye-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16073701
|
enQuireBio™
QP8274-ye-100ug |
100 μg |
800.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16003711
|
enQuireBio™
QP8274-ye-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16013711
|
enQuireBio™
QP8274-ye-500ug |
500 μg |
2285.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16093701
|
enQuireBio™
QP8274-ye-1mg |
1 mg | N/A | ||||||
Spécification
NP_058569.2 | |
WNT1-inducible-signaling pathway protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
22403 | |
Research Use Only | |
WISP2 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
QLCPAPCACP WTPPQCPPGV PLVLDGCGCC RVCARRLGES CDHLHVCDPS QGLVCQPGAG PSGRGAVCLF EEDDGSCEVN GRRYLDGETF KPNCRVLCRC DDGGFTCLPL CSEDVRLPSW DCPRPRRIQV PGRCCPEWVC DQAVMQPAIQ PSSAQGHQLS ALVTPASADG PCPNWSTAWG PCSTTCGLGI ATRVSNQNRF CQLEIQRRLC LSRPCLASRS HGSWNSAF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
enQuireBio™ Recombinant Mouse WNT1-inducible-signaling pathway protein 1