Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Wdpcp Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Wdpcp, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_663400.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 216560 |
Nombre | Wdpcp Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16090891
|
enQuireBio™
QP7804-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16010901
|
enQuireBio™
QP7804-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16000901
|
enQuireBio™
QP7804-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16020901
|
enQuireBio™
QP7804-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16030901
|
enQuireBio™
QP7804-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16040901
|
enQuireBio™
QP7804-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_663400.2 | |
Wdpcp Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
216560 | |
Research Use Only | |
Wdpcp | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSFCLTELHL WSLKSTLHIA DRDIGVYQYY DKKDPSVSAT EHGNLEEKQR LAESRDYPWT LKNRRPEKLR DSLKELEELM QSSPCVLSKW KSKYICQLLF GSGVLVSLSL SGPQLEKVVI DRSLVGKLIS DTISDALLTD SFIILSFLAQ NKLCFIQFTK KMDSLDGNKR LEKLSALDLK ISYYDIPGPA NRTIDRHLAV NSTQDLVVCW WPLVSDDVWP WTPVSSEKDR ANMLLLGFTQ GGLEVLSFVR TEWSPLDVHF GTKQPYQVFT VECSVSVDKE PMADSCIYES VRNKLHCVSV TRIPLRSKAI SCCRNSTEDK LIVGCEDSSV ILYEAHRGVT LLAQAELRPS LISCHPSGAI LLVGSNQGEL QIFDIALSPI NIQLLAEDYS PKETLQFKKF FDVSSSLVQM QWMAPPVVFQ KPKRGEICDL LFLRFNKGPL GVLLFKLGIL TRGQLGLVDL ILQYIHYSEV YEAISILRSM DWDTLGQQCL IGMGTIVNHL LRQRLTPERE AQLEASLGTF YAPTRPLLDT TILEYREPVS KYARRLFHHL LRYKRFEKAF LLAVDIGARD LFMDIHYLAL DMGELALAEV ARRRAHDIDV ESVSSGVELL GPLDRRDMLN EGFASSALMP EGENKFPGLL PSIGSTHMQT LQQKIPNGPS SRWAIERRTE EEEEEEEEEE EELCTDSSGA TTWNAEGELK EDQRKQDIGD VGSLRMVHFG LV | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |