missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse Wdpcp Protein

Código de producto. 16000901
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16000901 10 μg 10 microgramos
16040901 50 μg 50 microgramos
16090891 100 μg 100 microgramos
16020901 200 μg 200 microgramos
16030901 500 μg 500 microgramos
16010901 1 mg 1 miligramo
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16000901

Marca: enQuireBio™ QP7804ec10ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Wdpcp, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_663400.2
ID de gen (Entrez) 216560
Nombre Wdpcp Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Wdpcp
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MSFCLTELHL WSLKSTLHIA DRDIGVYQYY DKKDPSVSAT EHGNLEEKQR LAESRDYPWT LKNRRPEKLR DSLKELEELM QSSPCVLSKW KSKYICQLLF GSGVLVSLSL SGPQLEKVVI DRSLVGKLIS DTISDALLTD SFIILSFLAQ NKLCFIQFTK KMDSLDGNKR LEKLSALDLK ISYYDIPGPA NRTIDRHLAV NSTQDLVVCW WPLVSDDVWP WTPVSSEKDR ANMLLLGFTQ GGLEVLSFVR TEWSPLDVHF GTKQPYQVFT VECSVSVDKE PMADSCIYES VRNKLHCVSV TRIPLRSKAI SCCRNSTEDK LIVGCEDSSV ILYEAHRGVT LLAQAELRPS LISCHPSGAI LLVGSNQGEL QIFDIALSPI NIQLLAEDYS PKETLQFKKF FDVSSSLVQM QWMAPPVVFQ KPKRGEICDL LFLRFNKGPL GVLLFKLGIL TRGQLGLVDL ILQYIHYSEV YEAISILRSM DWDTLGQQCL IGMGTIVNHL LRQRLTPERE AQLEASLGTF YAPTRPLLDT TILEYREPVS KYARRLFHHL LRYKRFEKAF LLAVDIGARD LFMDIHYLAL DMGELALAEV ARRRAHDIDV ESVSSGVELL GPLDRRDMLN EGFASSALMP EGENKFPGLL PSIGSTHMQT LQQKIPNGPS SRWAIERRTE EEEEEEEEEE EELCTDSSGA TTWNAEGELK EDQRKQDIGD VGSLRMVHFG LV
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.