Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse UCHL1 Protein
A cDNA sequence encoding the UCHL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 8190.00€
Especificaciones
Nombre | UCHL1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Actividad biológica | Specific activity is > 70 pmol/min/ug, and is defined as the amount of enzyme that hydrolysis 1.0 pmole of ubiquitin-AMC per minute at pH 7.5, at 37C. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15915528
|
enQuireBio™
QP10904-2ug |
2 μg |
143.00€
2 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15995518
|
enQuireBio™
QP10904-10ug |
10 μg |
222.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15905528
|
enQuireBio™
QP10904-1mg |
1 mg |
8190.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
UCHL1 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMQLKPME INPEMLNKVL AKLGVAGQWR FADVLGLEEE TLGSVPSPAC ALLLLFPLTA QHENFRKKQI EELKGQEVSP KVYFMKQTIG NSCGTIGLIH AVANNQDKLE FEDGSVLKQF LSETEKLSPE DRAKCFEKNE AIQAAHDSVA QEGQCRVDDK VNFHFILFNN VDGHLYELDG RMPFPVNHGA SSEDSLLQDA AKVCREFTER EQGEVRFSAV ALCKAA | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Specific activity is > 70 pmol/min/ug, and is defined as the amount of enzyme that hydrolysis 1.0 pmole of ubiquitin-AMC per minute at pH 7.5, at 37C. | |
Mouse | |
His | |
UCHL1 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse UCHL1 Protein