Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse TPT1 / Tumor Protein Código de producto.: 16056170
enQuireBio™ Recombinant Mouse TPT1 / Tumor Protein
Código de producto. 16056170
1 mg, 1 miligramo
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
100 μg
1 mg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16056170
Marca: enQuireBio™ QP6835ye1mg
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) TPT1 / Tumor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_033455.1
ID de gen (Entrez) 22070
Nombre TPT1 / Tumor Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Tpt1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia MIIYRDLISH DELFSDIYKI REIADGLCLE VEGKMVSRTE GAIDDSLIGG NASAEGPEGE GTESTVVTGV DIVMNHHLQE TSFTKEAYKK YIKDYMKSLK GKLEEQKPER VKPFMTGAAE QIKHILANFN NYQFFIGENM NPDGMVALLD YREDGVTPFM IFFKDGLEME KC
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse TPT1 / Tumor Protein >