Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse TNFSF14 Protein
A cDNA sequence encoding the TNFSF14 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 50930 |
---|---|
Nombre | TNFSF14 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | Tnfsf14 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15995478
|
enQuireBio™
QP10890-5ug |
5 μg |
143.00€
5 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15985478
|
enQuireBio™
QP10890-20ug |
20 μg |
222.00€
20 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15975478
|
enQuireBio™
QP10890-1mg |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
50930 | |
Research Use Only | |
Tnfsf14 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
DGGKGSWEKL IQDQRSHQAN PAAHLTGANA SLIGIGGPLL WETRLGLAFL RGLTYHDGAL VTMEPGYYYV YSKVQLSGVG CPQGLANGLP ITHGLYKRTS RYPKELELLV SRRSPCGRAN SSRVWWDSSF LGGVVHLEAG EEVVVRVPGN RLVRPRDGTR SYFGAFMV | |
Greater than 96.0% as determined by: (a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
TNFSF14 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
The ED50 as determined by a cytotoxicity assay using human HT-29 cells is less than 2microg/ml, corresponding to a specific activity of > 500 IU/mg in the presence of murine anti-polyHistidine monoclonal antibody and rHuIFN-g. | |
Mouse | |
Untagged | |
TNFSF14 protein was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS pH 7.4. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse TNFSF14 Protein