missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Thyroid hormone-inducible hepatic Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Thyroid hormone-inducible hepatic protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP7714-ec-1mg
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
NP_033407.1 | |
Thyroid hormone-inducible hepatic Protein | |
Research Use Only | |
Thrsp | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MQVLTKRYPK NCLLTVMDRY SAVVRNMEQV VMIPSLLRDV QLSGPGGSVQ DGAPDLYTYF TMLKSICVEV DHGLLPREEW QAKVAGNETS EAENDAAETE EAEEDRISEE LDLEAQFHLH FCSLHHILTH LTRKAQEVTR KYQEMTGQVL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
21835 | |
1 mg | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse Thyroid hormone-inducible hepatic Protein > 1mg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido