Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Thrombospondin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Thrombospondin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP6785-ye-1mg
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Thrombospondin-1 Protein | |
Research Use Only | |
Thbs1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
NRIPESGGDN GVFDIFELIG GARRGPGRRL VKGQDLSSPA FRIENANLIP AVPDDKFQDL LDAVWADKGF IFLASLRQMK KTRGTLLAVE RKDNTGQIFS VVSNGKAGTL DLSLSLPGKQ QVVSVEEALL ATGQWKSITL FVQEDRAQLY IDCDKMESAE LDVPIQSIFT RDLASVARLR VAKGDVNDNF QGVLQNVRFV FGTTPEDILR NKGCSSSTNV LLTLDNNVVN GSSPAIRTNY IGHKTKDLQA ICGLSCDELS SMVLELKGLR TIVTTLQDSI RKVTEENREL VSELKRPPLC FHNGVQYKNN EEWTVDSCTE CHCQNSVTIC KK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
1 mg | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse Thrombospondin-1 Protein > 1mg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido