Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse SIGIRR / TIR8 Protein Código de producto.: 16063361
enQuireBio™ Recombinant Mouse SIGIRR / TIR8 Protein
Código de producto. 16063361
500 μg, 500 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16063361
Marca: enQuireBio™ QP8219ye500ug
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) SIGIRR / TIR8, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_075546.2
ID de gen (Entrez) 24058
Nombre SIGIRR / TIR8 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Sigirr
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia MAGVCDMAPN FLSPSEDQAL GLALGREVAL NCTAWVFSRP QCPQPSVQWL KDGLALGNGS HFSLHEDFWV SANFSEIVSS VLVLNLTNAE DYGTFTCSVW NVSSHSFTLW RAGPAGH
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse SIGIRR / TIR8 Protein >