Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse SIGIRR / TIR8 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) SIGIRR / TIR8, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8219-ye-200ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16053361
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_075546.2
SIGIRR / TIR8 Protein
Research Use Only
Sigirr
Recombinant Protein
Yeast
MAGVCDMAPN FLSPSEDQAL GLALGREVAL NCTAWVFSRP QCPQPSVQWL KDGLALGNGS HFSLHEDFWV SANFSEIVSS VLVLNLTNAE DYGTFTCSVW NVSSHSFTLW RAGPAGH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
24058
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse SIGIRR / TIR8 Protein > 200μg