Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse SerpinG1 / C1 inhibitor / C1IN Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) SerpinG1 / C1 inhibitor / C1IN, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke: enQuireBio™ QP6676-ec-200ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
NP_033906.2 | |
SerpinG1 / C1 inhibitor / C1IN Protein | |
Research Use Only | |
SERPING1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
TQDPLEAQAK SRESFPERDD SWSPPEPTVL PSTWPTTSVA ITITNDTMGK VANESFSQHS QPAAQLPTDS PGQPPLNSSS QPSTASDLPT QATTEPFCPE PLAQCSDSDR DSSEAKLSEA LTDFSVKLYH AFSATKMAKT NMAFSPFSIA SLLTQVLLGA GDSTKSNLES ILSYPKDFAC VHQALKGFSS KGVTSVSQIF HSPDLAIRDT YVNASQSLYG SSPRVLGPDS AANLELINTW VAENTNHKIR KLLDSLPSDT CLVLLNAVYL SAKWKITFEP KKMMAPFFYK NSMIKVPMMS SVKYPVAQFD DHTLKAKVGQ LQLSHNLSFV IVVPVFPKHQ LKDVEKALNP TVFKAIMKKL ELSKFLPTYL TMPHIKVKSS QDMLSVMEKL EFFDFTYDLN LCGLTEDPDL QVSAMKHETV LELTESGVEA AAASAISFGR SLPIFEVQRP FLFLLWDQQH RFPVFMGRVY DPR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
12258 | |
200 μg | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Mouse SerpinG1 / C1 inhibitor / C1IN Protein > 200μg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur